Learn More
TPP Techno Plastic Products™ Supports de culture tissulaire et de tubes centrifugeuses
Code produit 11361794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
Ligne 4
Capacité:
30 x 15 ml, 20 x 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Capacité Conditionnement
11361794 Ligne 4 30 x 15 ml, 20 x 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11361794 Fournisseur TPP Techno Plastic Products™ Code fournisseur 99019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.20€
    21.50€ / 1 pièces
    Économisez 4.70€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en polypropylène pour la résistance et la durabilité. TPP™ Les supports de culture tissulaire et de tubes centrifugeuses sont pliables, permettant de gagner de l’espace lorsqu’ils ne sont pas utilisés, et conviennent aux tubes de 5 mL à 50 mL.
Fabriqué en polypropylène pour la résistance et la durabilité. TPP™ Les supports de culture tissulaire et de tubes centrifugeuses sont pliables, permettant de gagner de l’espace lorsqu’ils ne sont pas utilisés, et conviennent aux tubes de 5 mL à 50 mL.
  • Codage alphanumérique pour une identification facile
  • Peut être démontée et stockée pour économiser de l’espace
  • Pont supérieur transparent pour TPP™ 99018
  • TPP™ 99018 comprend une protection antidérapante pour une utilisation avec TPP™ 91243, tube plat de culture tissulaire de 10 mL
  • TPP™ 99018 convient aux tubes centrifugeuses de 15 mL et 5 mL ou aux tubes de culture tissulaire de 10 mL
  • TPP™ 99019 adapté aux tubes centrifugeuses de 15 mL ou 50 mL
  • Autoclavable
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
Capacité 30 x 15 ml, 20 x 50 ml
Matériau Polypropylène
Positions Ligne 4
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes centrifugeuses de 15 mL ou 50 mL
Dimensions 209 x 172 x 62 mm
Type de produit Démontables