Learn More
TPP™ Flacons de culture cellulaire à côté plat
Code produit 11351744
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
65 ml
165 ml
410 ml
Surface de culture:
150 cm2
25 cm2
300 cm2
75 cm2
Volume (métrique) de travail:
15 à 45 ml
3 à 8 ml
30 à 85 ml
8 à 22 ml
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
18 pièces
36 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Surface de culture Volume (métrique) de travail Conditionnement
11351744 410 ml 300 cm2 30 à 85 ml 18 pièces
11334165 15 ml 25 cm2 3 à 8 ml 1 pièce
11371694 65 ml 75 cm2 8 à 22 ml 100 pièces
11321744 165 ml 150 cm2 15 à 45 ml 36 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11351744 Supplier TPP™ Supplier No. 90301
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Fabriqués en polystyrène pour une transparence totale. Les flacons de culture tissulaire TPP™ offrent une meilleure adhérence et croissance cellulaires grâce à la zone de croissance traitée par culture tissulaire opto-mécanique.
Fabriqués en polystyrène pour une transparence totale. Les flacons de culture tissulaire TPP™ offrent une meilleure adhésion et croissance de cellules grâce à la zone de croissance traitée par culture tissulaire opto-mécanique.
  • Surface activée, surface de croissance uniforme et plane
  • La géométrie du col réduit le risque de débordement
  • Possibilité d’empiler de manière stable plusieurs flacons TPP
  • Zone de marquage bilatérale très visible
  • Indications de volume blanches et précises pour le contrôle visuel du volume de remplissage
  • Grâce à la forme de son col, vous pourrez facilement utiliser les pipettes TPP, les racleurs TPP et les spatules TPP
  • Pas de coins inaccessibles = prélèvement cellulaire à 100 %
  • Excellent accès aux pipettes, racleurs de tissus et spatules tissulaires
  • Zone de marquage présentant des lignes des deux côtés
  • Élévation de la hauteur de débordement pour réduire tout risque de débordement
Specifications
Matériau du bouchon HDPE
Capacité (métrique) 410 ml
Matériau Verre
Comprend Bouchon filtrant avec membrane en PTFE ; taille des pores 0,22 μm
Revêtement de surface Traitée pour culture tissulaire
Type de bouchon Bouchon à vis filtrant
Surface de culture 300 cm2
Volume (métrique) de travail 30 à 85 ml