Learn More
Sonics Materials™ Pointe remplaçable en alliage de titane
Code produit 10364882
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
13 mm
19 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
10364882 13 mm 1 pièce
10374882 19 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10364882 Fournisseur Sonics Materials™ Code fournisseur 6300406
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pointe de rechange pour sonde, robuste et fiable, fabriquée en alliage de titane Ti-6Al-4V et autoclavable.
  • La pointe remplaçable pour sonde 630-0560 est constituée
  • d’un alliage de titane Ti-6Al-4V et est autoclavable
  • Diamètre : 1⁄2" (13 mm)
  • Filetage : 1⁄4 - 20
  • Réf. 630-0406
  • Débit continu faible volume
Spécification
Type de produit Pointe remplaçable
Diamètre (métrique) 13 mm
Matériau Alliage de titane
Quantité d’emballage 1 de chaque