Learn More
MilliporeSigma™ TLC and HPTLC GLP Plates, Glass Backed
Beskrivelse
These plates feature individual laser coding for GLP applications. Designed for GLP applications, the tops of each of these plates bear an item, batch, and individual plate number. As a result, lab professionals can easily record and archive every plate they use. Based on our proven silica found in TLC and HPTLC plates, these GLP plates deliver equally unsurpassed separation performance.
Tekniske data
Tekniske data
| Backing Material | Glass |
| Material | Silica 60 |
| Particle Size | 5 to 6 μm |
| Pore Size | 60 Å |
| Quantity | 25 Plates |
| Type | HPTLC GLP Silica Gel 60 F254 |
| Fluorescent Indicator | F254 |
| For Use With (Application) | GLP Applications |
| Sorbent | Silica Gel 60 F254 |
| Thickness (Metric) | 150 to 200 μm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?