Learn More
Macherey-Nagel™ Chambre de développement simultané TLC
Code produit 10486471 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
2
5
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10486471 5 1 pièce
12374613 2 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10486471 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 814019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    480.00€
    431.55€ / 1 pièces
    Économisez 48.45€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Développez simultanément plusieurs plaques de CCM. Les chambres de développement simultanées de CCM sont prévues pour 2 ou 5 plaques.
Développez simultanément plusieurs plaques de CCM. Les chambres de développement simultanées de CCM sont prévues pour 2 ou 5 plaques.
  • Accessoire pour CCM
  • Paroi épaisse des chambres
  • Flacon en verre transparent 
  • Couvercle lourd en verre rodé
Spécification
Quantité 1 paquet
Type Chambre de développement simultané TLC
À utiliser avec (application) Pour 5 plaques de 20 x 20 cm
Capacité 5