Learn More
MedChemExpress TMB dihydrochloride
Código de producto. 16499457
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
16499457 5 g 5g
16401589 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16499457 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY15930A
 Restricted Item
Expédition estimée: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
MedChemExpress TMB dihydrochloride (BM blue dihydrochloride) is a chromogenic substrate used in staining procedures in immunohistochemistry as well as being a visualising reagent used in enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA).
Especificaciones
Content And Storage 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Quantity 5 g
Shipping Condition Room temperature
Synonym BM blue dihydrochloride ∣ Sure Blue TMB dihydrochloride
CAS 64285-73-0
Molecular Weight (g/mol) 313.27 g/mol
Solubility DMSO : ≥ 33 mg/mL (105.34 mM) ∣ H2O : 11.11 mg/mL (35.46 mM; Need ultrasonic)
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.