Learn More
Thermo Scientific™ Récipients certifiés COT
Code produit 15173488
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
17 ml
18 mL
18 ml
30 ml
40 mL
40 ml
125 ml
250 mL
1 000 ml
Niveau:
Agréé < 10 ppb de COT avec certificat d'analyse
Certifié <10ppb TOC
Certifié <20ppb TOC
Certifié <20ppb TOC avec COA
Nettoyé au COT
Modèle:
Flacon ambré Boston rond avec bouchon
Flacon en verre ambré avec bouchon
Flacon en verre transparent avec fermeture
Flacon en verre transparent, certifié
Joint de Boston transparent avec fermeture
Tube de polysulfone
Tube en verre, fond plat
Tube en verre, fond rond
Nbre par carton:
12
24
72
100
144
200
255
Conditionnement:
12 pièces
144 pièces
200 pièces
24 pièces
255 pièces
72 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Niveau Modèle Nbre par carton Conditionnement
15173488 40 ml Certifié <10ppb TOC Flacon en verre transparent, certifié 72 72 pièces
15103488 18 ml Certifié <20ppb TOC Tube en verre, fond rond 255 255 pièces
15193478 18 mL Certifié <10ppb TOC Tube en verre, fond rond 255 255 pièces
15113488 17 ml Certifié <20ppb TOC Tube en verre, fond plat 200 200 pièces
15153488 30 ml Nettoyé au COT Tube de polysulfone 100 -
15163488 40 mL Certifié <20ppb TOC avec COA Flacon en verre transparent avec fermeture 72 72 pièces
16390244 40 mL Agréé < 10 ppb de COT avec certificat d'analyse Flacon en verre ambré avec bouchon 144 144 pièces
15183488 40 ml Certifié <20ppb TOC Flacon en verre transparent avec fermeture 144 144 pièces
15193488 40 ml Certifié <10ppb TOC Flacon en verre transparent avec fermeture 144 144 pièces
15625475 125 ml - Flacon ambré Boston rond avec bouchon 12 12 pièces
15143488 250 mL - Flacon ambré Boston rond avec bouchon 12 12 pièces
15123488 250 mL - Joint de Boston transparent avec fermeture 24 24 pièces
11391422 1 000 ml - Joint de Boston transparent avec fermeture 12 12 pièces
15133488 1 000 ml - Flacon ambré Boston rond avec bouchon 12 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 15173488 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 40CTOC/LL
Optimisez votre flux de travail de bioprocédés
Utilisez le code promo 27948
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Faites confiance à nos flacons certifiés à faible teneur pour les tests et l’échantillonnage du carbone organique total. Les produits certifiés COT sont fabriqués, conditionnés et testés selon des normes rigoureuses.
Faites confiance à nos flacons certifiés à faible teneur pour les tests et l’échantillonnage.du carbone organique total. Fabricant, testé et emballé selon des normes exactes,Thermo Scientific™ Les conteneurs certifiés TOC sont certifiés pour contribuer < 10 ppb ou < 20 ppb (TOC) comme fond.
Récipients :
  • Récipients disponibles en plusieurs tailles et types, notamment les flacons populaires de l’échantillonneur automatique de 40 ml, nettoyés, certifiés et prêts à l’emploi
  • Avec un certificat d’analyse
Comprend :
  • Récipients d’échantillonnage et de stockage
  • Flacons compatibles avec les échantillonneurs automatiques
  • Tubes de culture
  • Eau à faible teneur en COT
Recommandé pour :
  • Tests COT
  • USP test de la méthode 643
  • Échantillonnage instantané hors ligne d’eau ultra-pure
  • Stockage des normes de validation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon en verre transparent, certifié TOC <10 ppb
Matériau (doublure) PTFE / silicone
Diamètre (impériale) externe 1,125 in
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 28.58 mm
Matériau Verre
Stérilité Non-sterile
Volume (métrique) 40 ml
Hauteur (impériale) 3,75 in
Niveau Certifié <10ppb TOC
Nbre par carton 72
Modèle Flacon en verre transparent, certifié
Volume (impérial) 1,35 oz.
Volume (métrique) total 40 mL
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 72 boîtes
Taille du bouchon 24-414
Marking Spot No
Certifications/Conformité Testé et certifié pour contribuer < 10 ppb ; comprend un certificat d'analyse (COA)
Hauteur (métrique) 95,25 mm
Type de produit Conteneur TOC