Learn More
Thermo Scientific™ Récipients certifiés COT
Description
Faites confiance à nos flacons certifiés à faible teneur pour les tests et l’échantillonnage.du carbone organique total. Fabricant, testé et emballé selon des normes exactes,Thermo Scientific™ Les conteneurs certifiés TOC sont certifiés pour contribuer < 10 ppb ou < 20 ppb (TOC) comme fond.
Récipients :
- Récipients disponibles en plusieurs tailles et types, notamment les flacons populaires de l’échantillonneur automatique de 40 ml, nettoyés, certifiés et prêts à l’emploi
- Avec un certificat d’analyse
Comprend :
- Récipients d’échantillonnage et de stockage
- Flacons compatibles avec les échantillonneurs automatiques
- Tubes de culture
- Eau à faible teneur en COT
Recommandé pour :
- Tests COT
- USP test de la méthode 643
- Échantillonnage instantané hors ligne d’eau ultra-pure
- Stockage des normes de validation
Specifications
Specifications
| Description | Flacon en verre transparent avec bouchon, housses de protection, certifié teneur en COT <20 ppb |
| Matériau (doublure) | PTFE / silicone |
| Diamètre (impériale) externe | 1,125 in |
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe | 28,58 mm |
| Matériau | Verre |
| Stérilité | Non-sterile |
| Volume (métrique) | 40 mL |
| Hauteur (impériale) | 3,75 in |
| Niveau | Certifié <20ppb TOC |
| Show More |