Learn More
Fisherbrand™ Cartouches d’échange d’ions COT
Code produit 11914199 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
500 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
11914199 500 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11914199
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour éliminer les substances organiques et les particules très fines de l’eau. Les cartouches d’échange d’ions TOC Fisherbrand™ possèdent un lit mélangé de résine granulaire.
  • Détection de la saturation par changement de couleur
  • Connexion directe au réseau d’eau
  • Aucune connexion électrique n’est nécessaire
Spécification
Indicateur coloré Non visible par décoloration (changement de saturation de l’échangeur d’ions R3 qui le précède)
Capacité Dépend de la qualité de l’eau à l’entrée
Débit 30 L/h
Type de résine Échangeur d’ions
Taille du filtre 50 cm
À utiliser avec (application) Pour le traitement d’eau ultra pure dans l’industrie électronique lors de la fabrication de disques durs, de moniteurs, de lecteurs de CD-ROM, de semi-conducteurs spécialisés, de circuits intégrés
Modèle COT
Quantité 1 de chaque
Température (métrique) de fonctionnement max. 35°C
Température (métrique) en fonctionnement entre 10°C et 35°C
Type Cartouche
Hauteur (métrique) 500 mm
Diamètre (métrique) 60 mm
Poids (métrique) 1,35 kg