Learn More
α-Tocopherol Polyethylene Glycol Succinate, BLD Pharm™
Código de producto. 31336439
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity
31336439 1 g
31323567 500 g
31332321 25 g
31325592 100 g
31327114 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31336439 Proveedor BLD Pharm N.º de proveedor BD1264561g
 Restricted Item
Expédition estimée: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Alpha Tocopherol ≥ 25%
Especificaciones
CAS 9002-96-4
Molecular Formula (C2H4O)nC33H54O5
Quantity 1 g
SMILES NONE
Chemical Name or Material α-Tocopherol Polyethylene Glycol Succinate
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.