Learn More
Tofacitinib citrate, MedChemExpress
Product Code. 16491906
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Unit Size:
100mg
10mg
200mg
500mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16491906 500 mg 500mg
16491306 200 mg 200mg
16468048 10 mg 10mg
16443967 50 mg 50mg
16427826 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16491906 Supplier Medchem Express Supplier No. HY40354A
 Restricted Item
Expédition estimée: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Tofacitinib citrate is an orally available JAK1/2/3 inhibitor with IC50s of 1, 20, and 112 nM, respectively. Tofacitinib citrate has antibacterial, antifungal and antiviral activities.
Tofacitinib citrate is an orally available JAK1/2/3 inhibitor with IC50s of 1, 20, and 112 nM, respectively. Tofacitinib citrate has antibacterial, antifungal and antiviral activities.
Spezifikation
Chemical Name or Material Tofacitinib citrate
Physical Form Solid
CAS 540737-29-9
Color White
Quantity 500 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C22H28N6O8
For Use With (Application) COVID-19-anti-virus
Synonym Tasocitinib citrateCP-690550 citrate
Solubility Information DMSO : 28.57 mg/mL (56.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (6.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC#N)N1C[C@H](N(C2=C3C(NC=C3)=NC=N2)C)[C@H](C)CC1.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Molecular Weight (g/mol) 504.49
Formula Weight 504.49
Percent Purity 97.0%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.