Learn More
Gilac™ Porte-rouleau de papier toilette
Code produit 17908871
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17908871 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17908871 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G593921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.71€
    3.78€ / 1 pièces
    Économisez 1.93€
    33% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le porte-rouleau de papier toilette convient aux besoins de la restauration collective. Conçu pour une utilisation intensive.
  • Produit adapté aux besoins de la restauration collective.
  • Conçu pour une utilisation intensive.
  • Excellente durabilité et longévité.
  • Un produit original de la gamme GILAC Hygiene.
  • Fabriqué depuis de nombreuses années, ce produit permet un remplacement à l'identique facile.
Spécification
Type de produit Distributeur de papier hygiénique
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 5,3 in
Longueur (métrique) 135 mm
Largeur (impériale) 5,1 in
Largeur (métrique) 130 mm
Hauteur (impériale) 4,3 in
Hauteur (métrique) 110 mm
Capacité Rollo de papel higiénico
Matériau Plastique
Mounting Fixation murale
No. of Compartments 1
Product Style Charge avant avec ouverture