Learn More
Tolbutamide, 98%, Thermo Scientific™
42.10€ - 559.00€
Identifiants chimiques
CAS 64-77-7
Formule moléculaire C12H18N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 270.347
Numéro MDL MFCD00027169
Clé InChI JLRGJRBPOGGCBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tolbutamide, orinase, 1-butyl-3-tosylurea, tolbutamid, aglicid, arkozal, artosin, diabetol, dolipol, rastinon
CID PubChem 5505
ChEBI CHEBI:27999
Nom IUPAC 1-butyl-3-(4-methylphenyl)sulfonylurea
SMILES CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11460287
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21698.09
10g
42.10€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11470287
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21698.18
50g
153.00€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11480287
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21698.30
250g
559.00€
250g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Tolbutamide, have been used in a cDNA microarray assay to probe changes in gene expression in HepG2 cells upon their administration. It has been utilized to counteract insulin activity in a patch-clamp investigation of ATP sensitive K+ channels in mouse pancreatic β-cells. The activity of various biotransformation enzymes in cultured primary rat proximal tubular cells in the presence of tolbutamide and other compounds has been studied.
Solubility
Soluble in chloroform.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
Spécification
Identifiants chimiques
64-77-7
270.347
JLRGJRBPOGGCBT-UHFFFAOYSA-N
5505
1-butyl-3-(4-methylphenyl)sulfonylurea
C12H18N2O3S
MFCD00027169
tolbutamide, orinase, 1-butyl-3-tosylurea, tolbutamid, aglicid, arkozal, artosin, diabetol, dolipol, rastinon
CHEBI:27999
CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Spécification
Tolbutamide
C12H18N2O3S
1984428
tolbutamide, orinase, 1-butyl-3-tosylurea, tolbutamid, aglicid, arkozal, artosin, diabetol, dolipol, rastinon
JLRGJRBPOGGCBT-UHFFFAOYSA-N
1-butyl-3-(4-methylphenyl)sulfonylurea
5505
270.35
64-77-7
MFCD00027169
14,9507
Soluble in chloroform.
CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
270.347
CHEBI:27999
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H317
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P270-P272-P280g-P301+P312-P302+P352-P330-P333+P313-P363-P501c
H302-H317
missing translation for 'einecsNumber' : 200-594-3
missing translation for 'rtecsNumber' : YS4550000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Identifiant produit
  • Tolbutamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tolbutamide