Learn More
Nickel Electro™ Pinces pour flacons avec mâchoire rectangulaire doublée de liège
Code produit 13065873 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
235 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
13065873 235 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13065873 Fournisseur Nickel Electro™ Code fournisseur 7002
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pinces à flacons Electro™ en nickel avec mâchoires rectangulaires doublées de liège permet de tenir confortablement des flacons et des tubes chauds jusqu’à 80 mm de diamètre.
  • Acier inoxydable
  • Mâchoire doublée de liège
  • Pour tenir des flacons et tubes chauds
  • Pour récipients de 20 mm à 80 mm de diamètre
Spécification
Description Pinces pour flacons avec mâchoires en liège
À utiliser avec (application) Pour soulever des flacons et tubes chauds
Quantité 1
Type de pointe Courbe
Longueur (métrique) 235 mm
Matériau Acier inoxydable