Learn More
IKA™ Mini-agitateur magnétique Topolino™
Code produit 10309063 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10309063 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10309063 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003368000
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mélange jusqu’à 250 ml. Le mini-agitateur magnétique IKA™ Toplino™ est doté d’un moteur sans balais durable, avec une plage de vitesses réglable en continu et une connexion magnétique élevée.
  • Moteur sans balais, durable
  • Réglage en continu de la plage de vitesses
  • Connexion magnétique élevée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 300 à 1 800 tr/min
Positions d’agitation 1
Matériau de la plaque supérieure Polypropylène
Capacité 250 ml
Tension 100/240 V
Puissance 10 W
Hauteur (métrique) 37 mm
Longueur (métrique) 95 mm
Diamètre de plaque supérieure (métrique) 80 mm
Fréquence 50/60 Hz
Certifications/Conformité DIN EN 60529
Garantie et services 24 mois
Modèle Topolino
Type du moteur Sans balais
Type de protection IP21
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Type Mini-agitateur magnétique
Poids (métrique) 0,32 kg