Learn More
Torasemide EP Impurity E, Mikromol™
Produktkode 30051003
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity Förpackningsstorlek
30051003 25 mg 25mg
17943346 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30051003 missing translation for 'mfr' Mikromol missing translation for 'supplierNo' MM1283.050025
 Restricted Item
Expédition estimée: 27-11-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Torasemide EP Impurity E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material ethyl [(4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl)sulfonyl]carbamate
CAS 72810-57-2
Analyte or Component Names ethyl [(4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl)sulfonyl]carbamate
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C15 H17 N3 O4 S
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym Ethyl [[4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]carbamate, Torasemide Imp. E (EP), Ethyl [[4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]carbamate, Torasemide, Anhydrous Imp. E (EP), Torasemide, Anhydrous Impurity E, Torasemide Impurity E
InChI Formula InChI=1S/C15H17N3O4S/c1-3-22-15(19)18-23(20,21)14-10-16-8-7-13(14)17-12-6-4-5-11(2)9-12/h4-10H,3H2,1-2H3,(H,16,17)(H,18,19)
SMILES CCOC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2
IUPAC Name ethyl N-[4-(3-methylanilino)pyridin-3-yl]sulfonylcarbamate
Molecular Weight (g/mol) 335.38
Quantity 25 mg
Formula Weight 335.094 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.