Learn More
Tork Articles de base
Code produit 10398964 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
120 m x 21,5 cm
300 m x 20 cm
Conditionnement:
11 pièces
6 rouleaux
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10398964 300 m x 20 cm 6 rouleaux
10746601 120 m x 21,5 cm 11 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10398964 Fournisseur Tork Code fournisseur 120155
Rendez le laboratoire plus sûr et plus efficace
Utilisez le code promo 28026
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Spécification
Type de produit Lingettes universelles
Longueur (métrique) 300  m
Largeur (métrique) 20  cm
Matériau Papier
Certifications/Conformité Homologués pour le contact avec les denrées alimentaires
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 300 m x 20 cm
À utiliser avec (application) Idéaux pour les zones de haute consommation
Épaisseur 1 d’épaisseur