Learn More
Tork Articles de base
GREENER_CHOICE
Code produit 10746601 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
120 m x 21,5 cm
300 m x 20 cm
Conditionnement:
11 pièces
6 rouleaux
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
10746601 120 m x 21,5 cm 11 pièces
10398964 300 m x 20 cm 6 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10746601 Fournisseur Tork Code fournisseur 120123
Réapprovisionnez votre laboratoire
Utilisez le code promo 28007
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Spécification
Type de produit Lingettes universelles
Longueur (métrique) 120  m
Largeur (métrique) 21.5  cm
Matériau Papier
Certifications/Conformité Homologués pour le contact avec les denrées alimentaires
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 120 m x 21,5 cm
Format Mini rouleau à dévidage central
À utiliser avec (application) Idéaux pour les zones de haute consommation
Épaisseur 1 d’épaisseur