Learn More
Tork Chiffon de nettoyage en cellulose/PP/polyester Tork
GREENER_CHOICE
Code produit 15233577 Tous les produits Tork Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
15233577 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15233577 Fournisseur Tork Code fournisseur 510137
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Specifica
Type de produit Chiffon de nettoyage
Longueur (métrique) 152 m
Largeur (métrique) 320 mm
Matériau Cellulose, polypropylène, polyester
Certifications/Conformité ISO 9001:2000, ISO 14001 et EMAS
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 152 m x 320 mm
Format Rouler
À utiliser avec (équipement) Support de revêtement de bac accessoire Tork, support au sol Tork, support au sol Tork Performance mobile blanc, support mural Tork
Épaisseur 1 pli
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.