Learn More
Tork Papier essuie-tout à usage intensif
Code produit 10185634 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
340 m x 36,9 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10185634 340 m x 36,9 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10185634 Fournisseur Tork Code fournisseur 130070
Quantité Prix
1 99.98€ / 1 pièces
6 95.00€ / 1 pièces
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Edge
Ajouter au panier
Spécification
Type de produit Papier d'essuyage résistant
Longueur (métrique) 340  m
Largeur (métrique) 37  cm
Matériau Papier
Certifications/Conformité Homologués pour le contact avec les denrées alimentaires
Couleur Bleu
Dimensions (L x l) 340 m x 36,9 cm
Format Rouler
À utiliser avec (application) Multifonctionnels - assurent la plupart des tâches d’essuyage, excellente absorption de l’huile et de l’eau, résistants à l’humidité
Épaisseur 2 d’épaisseur