Learn More
Tork Papier pour essuyer en fibre vierge Tork
GREENER_CHOICE
Code produit 11392040 Tous les produits Tork Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
120 m x 215 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l)
11392040 120 m x 215 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11392040 Fournisseur Tork Code fournisseur 100130
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Spécification
Type de produit Papier pour essuyer
Longueur (métrique) 120 m
Largeur (métrique) 215 mm
Matériau Fibre vierge
Certifications/Conformité ISO 9001 et ISO 14001
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 120 m x 215 mm
Format Rouleau pour dévidage central Mini
À utiliser avec (équipement) Tork Accessoire de mini-distributeur portable à alimentation centrale, Tork Accessoire de mini-distributeur portable à alimentation centrale, Tork Distributeur à alimentation centrale, Tork Kit de démarrage à alimentation centrale, Tork Distributeur à alimentation centrale en métal
Quantité d’emballage 11/rouleau
Épaisseur 1 pli