Spécification
| Type de produit | Papier essuie-tout Plus |
| Longueur (métrique) | 255 m |
| Largeur (métrique) | 235mm |
| Matériau | Fibre vierge |
| Certifications/Conformité | ISO 14001 et EMAS |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Dimensions (L x l) | 255 m x 235 mm |
| Format | Rouler |
| À utiliser avec (équipement) | Tork Support de sol, Tork Support de sol mobile Performance blanc, Tork Support mural |
| Afficher plus |