Spécification
| Type de produit | Papier essuie-tout Plus |
| Longueur (métrique) | 160 mm |
| Largeur (métrique) | 245 mm |
| Matériau | Fibre vierge |
| Certifications/Conformité | ISO 9001, ISO 14001 |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Dimensions (L x l) | 160 m x 245 mm |
| Format | Rouleau à dévidage central |
| À utiliser avec (équipement) | Tork Distributeur à alimentation centrale, Tork Kit de démarrage à alimentation centrale, Tork Distributeur à alimentation centrale en métal |
| Afficher plus |
Nom du produit
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?