Learn More
Alla France™ Thermomètres de précision
Code produit 11756564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +60°C
-100°C à +30°C
-50°C à +110°C
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11756564 -50°C à +110°C 1 pièce
11706574 -10°C à +60°C 1 pièce
11832522 -100°C à +30°C 1 pièce
11766564 -100°C à +30°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11756564 Fournisseur Alla France™ Code fournisseur 5180T110qp
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces thermomètres dans une grande variété d’applications. Les thermomètres de précision Alla France™ sont fabriqués en verre sodocalcique jaune avec un diamètre de 6 à 7 mm.
  • Sans mercure : liquide de remplissage rouge
  • Avec anneau triangulaire
  • La chambre d’expansion supporte des températures supérieures à celles du thermomètre
  • La graduation est imprimée et fusionnée dans le verre grâce à un procédé spécial
  • La graduation résiste à tous les produits chimiques, sauf à l’acide fluorhydrique et à la soude chaude (dans une moindre mesure), car ces 2 produits attaquent le verre
  • Même si vous pouvez sentir un relief lorsque vous touchez la graduation, le thermomètre n’est pas gravé
  • Disponible pour une immersion partielle ou totale
  • Les thermomètres sont conditionnés individuellement dans des boîtes en accordéon en plastique robuste et recyclable, idéales pour le stockage de l’instrument de mesure lorsqu’il n’est pas utilisé
  • Certaines références sont également disponibles dans des blisters scellés de 6 pièces.
  • Livré systématiquement avec un certificat de précision et de traçabilité
Spécification
Remplissage du flacon Liquide rouge
À utiliser avec (application) Usage général
Type d’immersion Immersion totale
Longueur (métrique) 305 mm
Matériau Verre
Remplissage du thermomètre Liquide rouge
Type de produit Thermomètre à alcool
Température max. (métrique) 110°C
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (métrique) -50°C à +110°C
Précision ±2%