Learn More
DiversifiedBiotech POINTS DIFFICILES™ Étiquettes en rouleau
Description
- Étiquettes prédécoupées et détachables pour bouchons de tubes avec cryogénie circulaire
- Étiquettes cryogéniques circulaires formatées pour l'écriture manuscrite
- Difficile Spots™ Ces étiquettes cryogéniques en PVC, faciles à écrire et conditionnées en rouleau, acceptent l'écriture de la plupart des marqueurs de laboratoire.
- Difficile Spots™ Disponibles en plusieurs couleurs et tailles, elles permettent de choisir l'étiquette adaptée à chaque usage.
Spécification
Spécification
| Type d’adhésif | Peel and Stick, Acrylique |
| Couleur | Assortiment |
| Finition | Semi-brillant |
| Format | Rouleau |
| Matériau | Polyoléfine |
| Print Technology | Laser |
| Type de produit | Étiquette de lettre ultra réfléchissante |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité | 5000/Pk. |
| Dimensions (L x l) | 0,50 x 0,50 in |
| Afficher plus |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?