Learn More
DiversifiedBiotech POINTS DIFFICILES™ Étiquettes en rouleau
Code produit 30282324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,375 x 0,375 in
0,50 x 0,50 in
Conditionnement:
5000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
30282324 0,375 x 0,375 in 5000 pièces
30282297 0,50 x 0,50 in 5000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30282324 Fournisseur DiversifiedBiotech Code fournisseur SPRL1100
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Étiquettes prédécoupées et détachables pour bouchons de tubes avec cryogénie circulaire
  • Étiquettes prédécoupées et détachables pour bouchons de tubes avec cryogénie circulaire
  • Étiquettes cryogéniques circulaires formatées pour l'écriture manuscrite
  • Difficile Spots™ Ces étiquettes cryogéniques en PVC, faciles à écrire et conditionnées en rouleau, acceptent l'écriture de la plupart des marqueurs de laboratoire.
  • Difficile Spots™ Disponibles en plusieurs couleurs et tailles, elles permettent de choisir l'étiquette adaptée à chaque usage.
Spécification
Type d’adhésif Peel and Stick, Acrylique
Couleur Assortiment
Finition Semi-brillant
Format Rouleau
Matériau Polyoléfine
Print Technology Laser
Type de produit Étiquette de lettre ultra réfléchissante
Stérilité Non stérile
Quantité 5000/Pk.
Dimensions (L x l) 0,375 x 0,375 in
Longueur (impériale) 0,375 in
Largeur (impériale) 0,375 in
Largeur (métrique) 0.95 cm