Learn More
Thermo Scientific™ Filtres UHPLC
Code produit 10127594 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
D.I. de 2,1 mm Cartouche de filtration de rechange, 0,2 μm
D.I. 1,0 mm Cartouche de filtration de rechange, 0,2 μm
Support de filtre UHPLC à raccord direct
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
10127594 D.I. de 2,1 mm Cartouche de filtration de rechange, 0,2 μm 5 pièces
11550944 D.I. 1,0 mm Cartouche de filtration de rechange, 0,2 μm 5 pièces
10775706 Support de filtre UHPLC à raccord direct 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10127594 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22180
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protège les colonnes sans compromettre les performances.
Avec les filtres UHPLC Thermo Scientific™ qui protègent les colonnes Hypersil GOLD™ de 1,9 μm et les colonnes Syncronis de 1,7 μm, les performances sont assurées. Ces filtres UHPLC offrent une conception de cartouche filtrante à faible volume, maintiennent la forme des pics et garantissent une perte d’efficacité minimale par la dispersion.
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti à partir de la date à laquelle nous expédions le produit et pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Granulométrie 0,2 μm
Type D.I. de 2,1 mm Cartouche de filtration de rechange, 0,2 μm
Diamètre (métrique) interne 2,1 mm
Gamme de produits Thermo Scientific