Learn More
Fisherbrand™ Instruments de surveillance de la température/humidité relative à alarme Traceable™
Code produit 11714196 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Support béquille pliable pour utilisation sur paillasse, cran de montage mural, capteur de température / humidité externe, pile AAA
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
11714196 Support béquille pliable pour utilisation sur paillasse, cran de montage mural, capteur de température / humidité externe, pile AAA 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11714196
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Support béquille pliable pour utilisation sur paillasse, fente de montage mural, capteur de température / humidité externe, pile AAA
Surveille en continu pour répondre aux exigences des expériences critiques.
L’unité à triple affichage et commande à distance offre sécurité et commodité. Les instruments de surveillance de la température/humidité relative à alarme à distance Fisherbrand™ Traceable™ sont parfaits pour les mesures de routine, la surveillance en continu, le contrôle qualité et les expériences critiques. Placez le capteur dans des hottes, des salles blanches, des refroidisseurs, des entrepôts, des incubateurs, des chambres environnementales et des zones de stockage de produits chimiques.
  • Étalonnage multipoints sur un certificat Traceable™ numéroté individuellement
  • Triple affichage indiquant simultanément l’humidité minimale, maximale et réelle
  • Mémoire minimale et maximale pour la température et l’humidité
  • Le capteur de température ambiante interne ou externe lit la température et l’humidité
  • L’alarme retentit lorsque la mesure monte au-dessus ou chute en dessous des points de consigne
  • Fourni avec un support à ouverture rabattable pour paillasse et une fente pour montage mural
  • Construction en plastique ABS résistant aux produits chimiques et aux chocs
Informations sur la commande
Également disponible sans câble connecté ; les capteurs sont à l’intérieur de l’unité et non sur un câble. Voir Nº de cat. 15-079-630.
Certifications
Un certificat est délivré pour indiquer la traçabilité de l’instrument conformément aux normes établies par le National Institute of Standards and Technology (NIST™). Étalonnage conforme ISO™ 17025 agréé par A2LA™.
Spécification
Type Appareil de mesure de température / HR à distance avec alarme
Taux d’humidité 5 à 95%
Résolution 0,1°C
Précision Précision pour l’humidité : ±3 % en milieu de gamme, ±5 % ailleurs
Plage de températures (métrique) 0°C à 60°C
Précision de la température plusmn;0,5°°C
Types d’alarme Audible
Type d’affichage Écran LCD avec chiffres de 0,5 po
Matériau Plastique ABS
Plage de températures (impériale) 32°F à 140°F
Résolution de la température 0,1°F
Dimensions (L x l x H) 2,75 x 4,25 x 0,75 po (7 x 10,8 x 1,9 cm)
Longueur (impériale) 2,75 in
Longueur (métrique) 7 cm
Largeur (impériale) 4,25 in
Largeur (métrique) 10,8cm
Hauteur (impériale) 0,75 po
Hauteur (métrique) 1,9cm
Poids (impériale) 4 oz
Poids (métrique) 0,113kg
À utiliser avec (application) Pour des mesures courantes, une surveillance 24 heures sur 24, des opérations de contrôle de la qualité et des expériences critiques. Placez le capteur dans les hottes, salles blanches, refroidisseurs, entrepôts, incubateurs, chambres environnementales et zones de stockage de produits chimiques.
Comprend Support béquille pliable pour utilisation sur paillasse, cran de montage mural, capteur de température / humidité externe, pile AAA
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST