Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres Traceable™ d’enregistrement des données Ethernet compatibles avec le service de Cloud TraceableLIVE™
Code produit 16526820 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +60°C
-90°C à +105°C
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
16526820 -50°C à +60°C 1 pièce
16536820 -90°C à +105°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16526820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.00€
    299.56€ / 1 pièces
    Économisez 14.44€
    4% de réduction
Expédition estimée: 29-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Thermomètre qui vous permet de rester connecté à vos environnements critiques, où que vous alliez.
  • Connectez-vous à vos données via smartphone, tablette ou PC en utilisant TraceableLIVE service cloud
  • Bénéficiez de la fiabilité, de la vitesse et de la sécurité grâce à la connexion Ethernet
  • Consultez les conditions de température actuelles n'importe où – L'interface basée sur le cloud envoie des e-mails, des SMS et des notifications push
  • Aucun logiciel requis – web, Android™ , Apple™ iOS visibilité des données
  • Obtenez des mesures précises et fiables grâce à l’étalonnage NIST Traceable inclus
Spécification
Type Thermomètre
Étalonnage Calibré(e)
Comprend Une sonde à flacon avec câble de 10 pieds (3 m) de long, support avec dos magnétique, câble Ethernet, adaptateur secteur universel et fiche avec cordon de 5 pieds de long (1,5 m), trois piles alcalines AAA et certificat d’étalonnage traçable NIST avec don
Matériau Plastique
À utiliser avec (application) Surveillance de la température
Plage de températures (métrique) -50°C à +60°C
Longueur (métrique) 6,985 cm
Poids (métrique) 0,544 kg