Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres numériques Traceable™ avec tige en acier inox et écran LCD de 0,25 po
Code produit 11785853 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +280°C
-50°C à +150°C
-50°C à +300°C
Plage de températures (impériale):
-58°F à +536°F
-58°F à +302°F
-58°F à +572°F
Précision:
±0,4°C
±1°C
Modèle:
Thermomètre Ultra résistant aux aliments / étanche / résistant au perçage / anti-chute
Thermomètre antichoc / étanche
Thermomètre à porte-clés
Thermomètre résistant aux aliments / résistant au perçage / anti-éclaboussures / anti-chute
Thermomètre ultra étanche et résistant aux chocs
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Plage de températures (impériale) Précision Modèle Conditionnement
11785853 -50°C à +300°C -58°F à +572°F ±1°C Thermomètre antichoc / étanche 1 pièce
11719725 -50°C à +150°C -58°F à +302°F ±1°C Thermomètre à porte-clés 1 pièce
11769725 -50°C à +280°C -58°F à +536°F ±1°C Thermomètre résistant aux aliments / résistant au perçage / anti-éclaboussures / anti-chute 1 pièce
11799715 -50°C à +300°C -58°F à +572°F ±0,4°C Thermomètre ultra étanche et résistant aux chocs 1 pièce
11759725 -50°C à +300°C -58°F à +572°F ±0,4°C Thermomètre Ultra résistant aux aliments / étanche / résistant au perçage / anti-chute 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11785853
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisés pour mesurer la température des gaz, des aliments et autres semi-solides
Les thermomètres numériques Fisher Scientific™ Traceable™ avec tige en acier inox résistent aux acides, aux bases et aux solvants. Utilisés pour mesurer la température des gaz, des aliments et des semi-solides.
  • Les modèles de perçage à tige courte sont parfaits pour le transport dans une poche
  • Les sondes plus longues sont excellentes pour mesurer la température de l’échantillon tout en agitant des substances dans des récipients profonds ou des bains-marie
  • Les thermomètres avec des fréquences d’échantillonnage plus longues permettent de retirer le thermomètre de l’échantillon avant de le lire, ce qui est idéal lorsque l’affichage est difficile à lire en position de mesure
  • À utiliser dans les cuves, le sol, les incubateurs, les produits pétroliers et les aliments
  • Traçabilité conformément aux normes établies par le NIST
  • Les thermomètres étanches (voir modèles 14-648-43, -44) sont parfaits pour les laboratoires humides, les zones de lavage et l’utilisation sur le terrain
  • Thermomètres à écran LCD 0,375 po disponibles (voir n° cat. 14-648-47) ; également disponible avec des protections (voir n° de cat. 06-664-32 et 06-664-30)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Profondeur (impériale) 0,5 in
Profondeur (métrique) 1,27 cm
Diamètre (impériale) de la sonde 0,14 in
À utiliser avec (application) Mesure la température dans le sol, les cuves, les tubes à essai, les produits alimentaires, les incubateurs et les hydrocarbures pétroliers
Comprend Sonde en acier inox, protège-sonde et pile à l’oxyde d’argent
Longueur (impériale) de sonde 8 po
Longueur (métrique) 260 mm
Longueur (métrique) de sonde 20 cm
Matériau Acier inoxydable
Modèle Thermomètre antichoc / étanche
Résolution 0,1°C
Poids (impériale) 0,87 oz.
Poids (métrique) 24,6 g
Largeur (impériale) 1,75 po
Type de produit Thermomètre numérique
Longueur (impériale) 10,25 in
Température max. (impériale) 572°F
Température max. (métrique) 300°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°F à +572°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +300°C
Calibrated Oui
Type de batterie 1,5V oxyde d’argent, 357 BP
Précision ±1°C
Affichage Numérique LCD
Largeur (métrique) 4 cm