Learn More
Fisherbrand™ Chronomètres kaléidoscope Traceable™, rouge choquant
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Chronomètres numériques disponibles dans six couleurs translucides, chaque code couleur correspondant à un test ou un instrument précis.Le chronomètre Fisherbrand Traceable Kaleidoscope indique l’heure en heures, minutes et secondes, le système horaire 12 heures (AM/PM), la date et le jour de la semaine.
- Durée de la minuterie : 24 heures avec une résolution de 0,01 seconde pendant les 30 premières minutes, 1 seconde après celle-ci ; précision de 0,01 %
- Action unique, temporisation, temps fractionné cumulé et chronométrage continu
- Alarme de l’heure du jour
- Toucher tactile, un “clic” donne une action positive
- Grands chiffres LCD de 0,64 cm (0,25 po)
- Dimensions : 5,1 × 5,7 × 1,3 cm (2 × 2,25 × 0,5 po) (L x l x H)
- Poids : 1 oz (28.4 g)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Chronomètre numérique |
| Plage de durée | 24 h |
| Alarms | Audible |
| Précision | 0,01% |
| Résolution | 0,01 s |
| Affichage | LCD |
| Couleur | Jaune doré |
| Dimensions (L x l x H) | 5,1 x 5,7 x 5,7 cm (2 x 2,24 x 2,24 po) |
| Longueur (impériale) | 2 in |
| Longueur (métrique) | 5,1cm |
| Show More |