Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre / hygromètre à mémoire Traceable™
Code produit 11799825 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Hygromètre / thermomètre à mémoire
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11799825 Hygromètre / thermomètre à mémoire 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11799825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    481.00€
    409.51€ / 1 pièces
    Économisez 71.49€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Affiche simultanément la température et l’humidité relative sur un double écran LCD de 1,12 po de haut.
Affiche simultanément la température et l’humidité relative sur un double écran LCD de 1,12 po de haut.
  • Mesures d’humidité et de température minimales/maximales
  • Fonction d’arrêt automatique
  • Avec sortie ordinateur
  • Avec alarme sonore programmable
Spécification
Type Hygromètre / thermomètre à mémoire
Taux d’humidité 10 à 95 %
Résolution 0,001
Précision plusmn; 2 %
Plage de températures (métrique) –20°C à +50°C
Types d’alarme Alarme sonore programmable
Type d’affichage LCD
Matériau Plastique ABS
Dimensions (L x l x H) 7,12 x 2,75 x 1,25 po. (18 x 7 x 3 cm)
Longueur (impériale) 7,12 in
Longueur (impériale) du câble 3 pieds
Longueur (impériale) de sonde 8,5 in
Longueur (métrique) 18cm
Longueur (métrique) du câble 91,4cm
Longueur (métrique) de sonde 22 cm
Largeur (impériale) 2,75 in
Largeur (métrique) 7 cm
Hauteur (impériale) 1,25 in
Hauteur (métrique) 3cm
Diamètre (impériale) de la sonde 0,7 in
Diamètre (métrique) de la sonde 1,7cm
Poids (impériale) 10,75 oz.
Poids (métrique) 0,304kg
Comprend Instructions de calibrage