Learn More
Fisherbrand™ Anémomètre / thermomètre micro Traceable™
Code produit 11774196 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Avec batterie
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
11774196 Avec batterie 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11774196
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    90.62€ / 1 pièces
    Économisez 10.38€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mesure la vitesse de l’air dans l’une des cinq unités réglable par l’utilisateur : mètres par seconde, pieds par seconde, miles par heure, kilomètres par heure et nœuds. L’anémomètre / thermomètre micro Traceable Fisherbrand fournit des mesures extrêmement rapides, avec des mises à jour deux fois par seconde.
Mesure la vitesse de l’air dans l’une des cinq unités réglable par l’utilisateur : mètres par seconde, pieds par seconde, miles par heure, kilomètres par heure et nœuds. L’anémomètre / thermomètre micro Traceable™ Fisher Scientific™ fournit des mesures extrêmement rapides, avec des mises à jour deux fois par seconde.
L’utilisation facile avec un seul bouton élimine la nécessité de se référer aux instructions.
  • Microformat ultra compact
  • Affiche le débit d’air maximal et le refroidissement éolien mesuré en °F et °C
  • Boîtier en plastique ABS robuste
  • Étanche à l’eau et durable
  • Rétroéclairage électroluminescent
  • Écran LCD à contraste élevé et facile à lire avec des chiffres de 0,375 po (9,52 mm)
  • Conception robuste et facile à utiliser
Spécifications de la vitesse de l’air :
  • Vitesse max. de l’air : 5 880 pi/min.
  • Min. Vitesse de l’air : 0 pi/min.
  • Résolution de la vitesse de l’air : 0,1 pi/s (0,1 m/s)
  • Précision de la vitesse de l’air : ±5 % de la pleine échelle
Certifications
Certificat Traceable numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA et indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Spécification
Type Anémomètre à hélice
Précision ± 1%
Matériau du coffret Plastique ABS
Type de gaz Air
Certifications/Conformité Certificat Traceable numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA et indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Description Micro-anémomètre / thermomètre
Dimensions (L x l) 4 x 2,25 in (10,16 x 5,71 cm)
Affichage Mesure la vitesse de l’air en mètres/s, pieds/s, miles/h, kilomètres/h et nœuds
À utiliser avec (application) Mesure la vitesse de l’air en mètres/s, pieds/s, miles/h, kilomètres/h et nœuds
Longueur (impériale) 4 po
Longueur (métrique) 10,16 cm
Largeur (métrique) 5,7 cm
Température (impériale) -4°F à 176°F
Température (métrique) -20°C à +80°C
Poids (impériale) 1 oz
Poids (métrique) 28,34 g
Largeur (impériale) 2,25 in
Comprend Avec batterie