Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres à infrarouge sans contact Traceable™
Code produit 11729785 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-20°C à +400°C
-60°C à +500°C
Plage de températures (impériale):
-4°F à +752°F
-76°F à +932°F
0°F à 788°F
Longueur (métrique) globale:
152 mm
178 mm
197 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Plage de températures (impériale) Longueur (métrique) globale Conditionnement
11729785 -60°C à +500°C -76°F à +932°F 178 mm 1 pièce
11799775 -20°C à +400°C 0°F à 788°F 152 mm 1 pièce
11749785 -20°C à +400°C -4°F à +752°F 197 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11729785
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les thermomètres portatifs mesurent les températures de surface IR avec des champs de vue de 6:1 à 8:1
Les thermomètres portatifs mesurent les températures de surface IR avec des champs de vue de 6:1 à 8:1. Les thermomètres IR Fisher Scientific™ Traceable™ sans contact sont parfaits pour une utilisation en usine, sur le terrain, dans les industries pétrolière et de l’électronique.
  • Si une unité possède un champ de vue de 7:1 et que le thermomètre est tenu à 14 po (35,6 cm) de l’objet, il lit les rayonnements IR émettant à partir d’une zone d’un diamètre de 2 po (5,1 cm).
  • Commuter pour voir les échelles Celsius ou Fahrenheit Le faisceau laser permet de viser précisément la surface cible.
  • Les modèles 15-077-57 et 06-664-39 assurent des mesures précises à l’aide d’un contrôle réglable pour tenir compte des différences d’émissivité IR de surface des objets.
  • Échantillonnage d’une seconde, bouton de rétroéclairage, mémorisation des mesures, indicateur de batterie faible et plages doubles.
Remarque : Non destinée à un usage médical.
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
À utiliser avec (application) Pour une utilisation en usine, sur le terrain, dans les industries pétrolière et de l’électronique. (Non destinée à un usage médical.)
Comprend Deux piles AAA, dragonne
Longueur (impériale) globale 7 po
Longueur (métrique) 178 mm
Longueur (métrique) globale 178 mm
Durée de mesure 1 sec.
Résolution 1°
Poids (impériale) 6 oz
Poids (métrique) 0,17kg
Type de produit Infrared Thermometer Gun
Température max. (impériale) 932°F
Température max. (métrique) 500°C
Température (impériale) min. -76°F
Température min. (métrique) - 60°C
Plage de températures (impériale) -76°F à +932°F
Plage de températures (métrique) -60°C à +500°C
Calibrated Oui
Type de batterie AAA
Précision ±2°C ou 2 %
Affichage Numérique LCD
Largeur (métrique) 3.8 cm