Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre de poche Traceable™
Code produit 11759765 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +750°C
s/o
Plage de températures (impériale):
-58°F à +1382°F
s/o
Balance:
Échelle Celsius
Échelle Fahrenheit
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Plage de températures (impériale) Balance Conditionnement
11759765 -50°C à +750°C s/o Échelle Celsius 1 pièce
15214006 s/o -58°F à +1382°F Échelle Fahrenheit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11759765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.00€
    42.52€ / 1 pièces
    Économisez 5.48€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour un usage en laboratoire, en usine et sur le terrain. Traceable™ Pocket-Size Ce thermomètre est compatible avec toutes les sondes de type K.
  • Anti-choc
  • L’unité de poche est prête à l’emploi et équipée d’un fonctionnement à large gamme, à réponse rapide et à commutateur unique
  • Plage de valeurs : -50° jusqu'°à +750 °C/-58 °C° à +1382 °F
  • Précision: ±1 °C + 0,75 % entre 0° et 500 °C (32° et 932 °F); ±1 °C + 1 % entre 500° et 750 °C (932° et 1382 °F); -20 ±2 °C; -40 ±4 °C; -50 ±5 °C
  • Résolution : 0,1°
  • Dimensions : 2,75 x 4,25 x 0,88 in (69 x 106 x 22 mm)
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensions (L x l x H) 4,25 x 2,75 x 0,75 in. (10,8 x 7,6 x 1,9cm)
À utiliser avec (application) Pour une utilisation en laboratoire, en usine et sur le terrain
Hauteur (impériale) 0,75 in
Hauteur (métrique) 1,9cm
Comprend Sonde de type K avec capteur à billes, câble, 1,2 m. (1,9 m), étui en similicuir, pile 9 V avec une autonomie de 150 à 200 heures en utilisation continue
Longueur (impériale) du câble 48 po
Longueur (métrique) 108 mm
Longueur (métrique) du câble 121,92cm
Matériau Plastique
Type de sonde Thermocouple de type K
Résolution 1°C
Poids (impériale) 4 oz
Poids (métrique) 113 g
Largeur (impériale) 2,75 in
Type de produit Thermomètre numérique
Longueur (impériale) 4.25 in
Température max. (métrique) 750°C
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) s/o
Plage de températures (métrique) -50°C à +750°C
Calibrated Oui
Type de batterie 9 V
Précision ±1°C
Affichage Numérique LCD
Largeur (métrique) 7,6 cm
Balance Échelle Celsius