Learn More
Fisherbrand™ Thermohygromètre de surveillance de précision Traceable™
Code produit 16596810 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-20 °C à +50 °C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
16596810 -20 °C à +50 °C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16596810
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cet indicateur numérique de température et d’humidité surveille et affiche en continu les relevés graphiquement et numériquement.
  • Comprend le certificat NIST Traceable de notre laboratoire d’étalonnage agréé A2LA (1750.01)
  • Faites défiler les données de température et d’humidité des sept derniers jours
  • Améliorer l’intégrité des données
  • Les données historiques ne peuvent pas être effacées, seulement écrasées
  • Basculer facilement entre °F et °C.
  • Affiche les formats d’heure 12 ou 24 heures
Spécification
Type Thermo-hygromètre
Taux d’humidité 0 à 90%
Résolution 0.1% RH
Précision ±4 % HR [20 à 80] % HR, ±5 % HR ailleurs
Plage de températures (métrique) -20 °C à +50 °C
Précision de la température ±0,4 °C
Type d’affichage LCD
Dimensions (L x l x H) 7 po x 1 po x 4 po
Longueur (métrique) 17,78 cm
Largeur (métrique) 2,54 cm
Hauteur (métrique) 10,16 cm
Poids (métrique) 0,091 kg
À utiliser avec (application) Surveillance de la température et de l’humidité
Comprend Support Flip-Out, montage mural, montage sur bande double face, pile AAA, certificat NIST Traceable (avec données)
Certifications/Conformité NIST