Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Précision Sentry™ Thermomètre numérique
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Comprend le certificat NIST Traceable de notre laboratoire d’étalonnage accrédité A2LA (1750.01) pour l’étalonnage avec traçabilité NIST.
- Réinitialisation simple d’une touche min/max
- Utilisez le capteur de température interne ou externe
- Basculez facilement entre °F et °C.
- Affichez l’état de la batterie en un coup d’œil
Specifications
Specifications
| Remplissage du flacon | Glycol |
| Taille de flacon | 5 ml |
| Certifications/Conformité | NIST |
| Dimensions de l’écran | 1/2 po |
| Jetable | Usage unique |
| Émissivité | inconnu |
| À utiliser avec (application) | Surveillance de la température |
| Hauteur (impériale) | 5,25 in |
| Hauteur (métrique) | 13,34 cm |
| Comprend | Sonde, montage mural, support pour aimant, bandes de montage pour crochet et boucle, montage sur fil (pour sonde), support béquille pliable de paillasse, pile CR2032 et certificat NIST Traceable (avec données) |
| Show More |