Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre / hygromètre à imprimante Traceable™
Code produit 11739835 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
3 x 1,5 x 7,5 po. (7,6 x 3,8 x 19 cm)
Type:
Hygromètre / thermomètre à imprimante
Hauteur (métrique):
19cm
Longueur (métrique):
7,6cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Type Hauteur (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
11739835 3 x 1,5 x 7,5 po. (7,6 x 3,8 x 19 cm) Hygromètre / thermomètre à imprimante 19cm 7,6cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11739835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    735.00€
    680.30€ / 1 pièces
    Économisez 54.70€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Sondes d’humidité / T1 et T2 et câbles, support de sonde, papier, mallette de transport, six piles AAA et Certificat Traceable™
Fournit des résultats sur copie papier permanente
Fournit des résultats sur copie papier permanente. Les hygromètres / thermomètres à imprimante Fisher Scientific™ Traceable™ sont des unités fiables qui permettent de surveiller l’humidité relative et la température dans un laboratoire, une usine et sur le terrain. Idéal pour une utilisation dans les hottes, les salles blanches, les zones de stockage des aliments, la fabrication de médicaments, toutes les analyses de la qualité de l’air et les chambres environnementales.
  • Imprime automatiquement l’humidité / la température actuelles, la température 2, le point de rosée, la date et l’heure à n’importe quel intervalle programmé ou en appuyant sur un bouton
  • L’imprimante peut être programmée pour imprimer automatiquement et de manière répétée n’importe quel incrément de 6 secondes à 59 minutes, 59secondes
  • Répond en moins de 10 secondes
  • Heure affichée selon le système de 24 h à la minute
  • Le boîtier en plastique ABS robuste est résistant aux produits chimiques et aux chocs
  • L’imprimante fournit une copie papier conforme aux normes de contrôle qualité actuelles les plus rigoureuses
 Humidité relative
  • Plage : 10 à 95 % HR
  • Résolution de 0,1 %
  • Précision : ±3 HR % en milieu de gamme, 5 % HR partout ailleurs
Température T1
  • Plage : -20° à +60°C (-4° à +140°F)
  • Résolution de 0,1°
  • Précision : ±1°C (±1,8°F)
Température T2
  • Plage : -200° à +1333°C (-328° à +2431°F)
  • Précision : ±0,2 % de la mesure plus 1,8°C
  • Résolution : 0,1°C (de -200° à +999°C), 0,1°F (-328° à +999.9°F), sinon 1,0°
Informations sur la commande
Dimensions : 7,5 x 3 x 1,5 po (19,1 x 7.6 x 3,8 cm). Sonde d’humidité, 0,75 po de diamètre x 6,25 po de long, poids 10 oz. Adaptateur pour fonctionnement CA continu disponible (11-661-17C, à commander séparément).
Certifications
Un certificat Traceable est délivré pour indiquer la traçabilité de l’instrument conformément aux normes établies par le National Institute of Standards and Technology (NIST™). Étalonnage conforme ISO™ 17025 agréé par A2LA™.
Compliance
Satisfait aux exigences fédérales relatives aux spécifications CLIA.
Spécification
Type Hygromètre / thermomètre à imprimante
Taux d’humidité 30 à 95 %
Résolution 0,001
Précision ±3 à ±5 %
Plage de températures (métrique) –20°C à +60°C
Précision de la température plusmn;0,2deg;°C
Type d’affichage LCD
Matériau Plastique ABS
Capteurs Semi-conducteurs
Plage de températures (impériale) -4° à plus;140°F
Résolution de la température 0,1°F
Dimensions (L x l x H) 3 x 1,5 x 7,5 po. (7,6 x 3,8 x 19 cm)
Longueur (impériale) 3 in
Longueur (impériale) du câble 4 pieds
Longueur (impériale) de sonde 6,25 in
Longueur (métrique) 7,6cm
Longueur (métrique) du câble 121 cm
Longueur (métrique) de sonde 15,8cm
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (métrique) 3,8cm
Hauteur (impériale) 7,5 in
Hauteur (métrique) 19cm
Diamètre (impériale) de la sonde 0,75 po
Diamètre (métrique) de la sonde 1,9cm
Poids (impériale) 10 oz
Poids (métrique) 0,28kg
À utiliser avec (application) Idéal pour une utilisation dans les hottes, les salles blanches, les zones de stockage des aliments, la fabrication de médicaments, toutes les analyses de la qualité de l’air et les chambres environnementales. Cet appareil fiable surveille l’humidité relative et la température en laboratoire, en usine et sur le terrain
Comprend Sondes d’humidité / T1 et T2 et câbles, support de sonde, papier, mallette de transport, six piles AAA et Certificat Traceable
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST