Learn More
Fisherbrand™ Enregistreurs graphiques de température Traceable™
Code produit 11709795 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Enregistreur 10 jours
Enregistreur 40 jours
Enregistreur 5 jours
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11709795 Enregistreur 10 jours 1 pièce
11719795 Enregistreur 40 jours 1 pièce
15204006 Enregistreur 5 jours 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11709795
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.75€
    37.24€ / 1 pièces
    Économisez 15.51€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Enregistreur graphique de température Traceable Fisherbrand, permanent, facile à lire, à dupliquer, à télécopier, à numériser et à enregistrer. Pour la surveillance des temp. dans les réfrigérateurs, les salles d’approvisionnement, les stocks alimentaires, les entrepôts chimiques, les bâtiments abritant des animaux, les incubateurs, les marchandises en transit, les salles de plain-pied, les matériaux biologiques et les usines de fabrication.
Permet un enregistrement permanent, facile à lire, à dupliquer, à télécopier, à numériser et à enregistrer.Les enregistreurs graphiques de température Traceable Fisherbrand sont des enregistreurs jetables, à usage unique, pour la surveillance des températures dans les réfrigérateurs, les salles d’approvisionnement, les stocks alimentaires, les entrepôts chimiques, les bâtiments abritant des animaux, les incubateurs, les marchandises en transit, les chambres froides, les biomatériaux et les usines de fabrication.
  • Boîtier en plastique ABS résistant aux chocs
  • Oubliez les stylos malpropres, les instruments coûteux, les logiciels confus et les formations
  • Affiche la température en °F et °C sur un large graphique de 14 cm (5,5 po)
  • Le moteur alimenté par une batterie fait tourner le graphique avec une précision de ±1 seconde par jour
  • Le graphique facile à lire indique la température et l’heure/le jour de l’événement
  • La fenêtre transparente de l’enregistreur permet de visualiser la température et l’historique actuels
  • Enregistrements pour 5, 10 ou 40 jours
  • Le graphique, le marqueur et la batterie sont déjà en place — tirez simplement sur la languette pour commencer l’enregistrement
  • Le joint inviolable préserve l’intégrité de l’unité et des résultats
  • Dimensions du boîtier (L x l x H) : 3,87 × 2,5 × 5,25 po (13,3 × 9,8 × 6,4 cm)
Informations sur la commande
Poids : 11 oz (312 g); Dimensions du boîtier (L x l x H) : 13,3 x 9,8 x 6,4 cm (5,25 x 3,87 x 2,5 po)
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Spécification
Précision plusmn; 1°C / plusmn; 2°F
Certifications/Conformité ISO 17025, NIST
Type de batterie Alcaline AA
Type de produit Enregistreur 10 jours
Plage de températures (impériale) -20° à plus;100°F
Hauteur (impériale) 2,5 in
Hauteur (métrique) 6,4cm
Comprend Une pile alcaline ldquo;AArdquo;
Vitesse de rotation 5 jours
Sonde Bimétallique
Plage de températures (métrique) -28°C à +38°C
Poids (impériale) 11 oz
Poids (métrique) 312 g
Largeur (impériale) 3,87 in
Largeur (métrique) 9,8cm