Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre enregistreur de données Bluetooth TraceableGO™
Code produit 15828946 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-20°C à +70°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
15828946 -20°C à +70°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15828946
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.30€
    72.75€ / 1 pièces
    Économisez 12.55€
    14% de réduction
Expédition estimée: 02-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
TraceableGO™ L'enregistreur de données Bluetooth comble les inconnues entre les destinations.
  • Élimine les inconnues pendant les déplacements
  • Informations essentielles (température, durée du trajet, Min/Max, niveau de batterie et alarmes) affichées sur l’écran LCD en permanence
  • Utilisation simple à un seul bouton
  • Transportez en toute sécurité les réactifs, les échantillons cliniques, les vaccins, les produits pharmaceutiques et les aliments à n’importe quel endroit
  • Compatible avec TraceableGO ou TraceableLIVE Applications mobiles :
    • Une fois le voyage terminé, les utilisateurs peuvent exporter les données.
    • L’application identifie immédiatement si le contenu a rencontré des conditions ne correspondant pas aux paramètres définis par l’utilisateur
    • Voir si une alarme a été déclenchée
    • Générer un rapport de données instantané
    • L’appareil stocke jusqu’à 90 événements d’alarme, enregistre les lectures toutes les 5 minutes par défaut, et l’utilisateur peut régler l’intervalle de lecture, entre une lecture par minute et une toutes les 12 heures
    • Durée de l’enregistrement : 227 jours (7,5 mois)
  • TraceableGO™ Les appareils Bluetooth sont préprogrammés avec des valeurs d'alarme
Certifications
ISO 17025, A2LA, NIST
Garantie
1 an à compter de la date d’achat
Spécification
Type Enregistreur de données de température
Type d’affichage LCD
Mémoire des données 90 déclenchements d'alarme, 65 536 relevés de température
Types d’alarme Élevé/Bas
Software Type TraceableLIVE
Type de batterie AAA (2)
Comprend Piles, fixation murale, certificat Traceable™
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
À utiliser avec (application) Surveillance de la température
Précision ±0,4°C entre -10 et 70°C, sinon ±0,5°C
Temps de réponse 5 secondes
Résolution de la température 0,1°
Plage de températures (impériale) –4 à 158°F
Plage de températures (métrique) -20°C à +70°C
Hauteur (impériale) 2 in
Hauteur (métrique) 5,1cm
Longueur (impériale) 3,5 in
Longueur (métrique) 8,9cm
Largeur (impériale) 0,8 in
Largeur (métrique) 2,0cm
Poids (impériale) 0.37 lb.
Poids (métrique) 0,17kg