Learn More
Fisherbrand™ Hygromètre enregistreur de données Bluetooth TraceableGO™
Code produit 15848946 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types d’alarme:
Température et humidité haute / basse
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types d’alarme Conditionnement
15848946 Température et humidité haute / basse 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15848946
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Batteries, montage mural, certificat Traceable
L’hygromètre enregistreur de données Bluetooth Fisherbrand TraceableGO™ élimine les inconnues pendant les déplacements
  • Élimine les inconnues pendant les déplacements
  • Informations essentielles (température, durée du trajet, Min/Max, niveau de batterie et alarmes) affichées sur l’écran LCD en permanence
  • Utilisation simple à un seul bouton
  • Transportez en toute sécurité les réactifs, les échantillons cliniques, les vaccins, les produits pharmaceutiques et les aliments à n’importe quel endroit
  • Compatible avec les applications mobiles TraceableGO ou TraceableLIVE :
    • À la fin du trajet, les utilisateurs peuvent exporter les données
    • L’application identifie immédiatement si le contenu a rencontré des conditions ne correspondant pas aux paramètres définis par l’utilisateur
    • Voir si une alarme a été déclenchée
    • Générer un rapport de données instantané
    • L’appareil stocke jusqu’à 90 événements d’alarme, enregistre les lectures toutes les 5 minutes par défaut, et l’utilisateur peut régler l’intervalle de lecture, entre une lecture par minute et une toutes les 12 heures
    • Durée de l’enregistrement : 227 jours (7,5 mois)
  • Les appareils Bluetooth TraceableGO™ sont préprogrammés avec des valeurs d’alarme
Certifications
ISO 17025, A2LA, NIST
Garantie
1 an à compter de la date d’achat
Spécification
Type Hygromètre enregistreur de données
Taux d’humidité 0 à 95%
Résolution 0,10%
Précision ±3 % HR entre 5 % et 75 %, sinon ±5 % HR
Plage de températures (métrique) -20°C à +70°C
Précision de la température ±0,4 °C entre -10 °C et +70 °C, sinon ±0,5 °C
Types d’alarme Température et humidité haute / basse
Type de batterie AAA (2)
Type d’affichage LCD
Mémoire 90 événements d’alarme, 65 536 relevés de température
Temps de réponse 5 secondes
Plage de températures (impériale) –4 à 158°F
Résolution de la température 0,1°
Longueur (métrique) 8,9cm
Largeur (métrique) 2,0cm
Hauteur (métrique) 5,1cm
Poids (métrique) 0,17kg
À utiliser avec (application) Suivi de la température et de l’humidité
Comprend Batteries, montage mural, certificat Traceable™
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST