Learn More
Fisherbrand™ L’enregistreur de données de température TraceableGO™ avec Bluetooth™, étalonnage et sonde flacon
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Informations essentielles (température, durée du trajet, MIN/MAX, niveau de batterie et alarmes) affichées en permanence sur l'écran LCD. Utilisation simple, par simple pression d'un bouton.
- Transportez en toute sécurité les réactifs, les échantillons cliniques, les vaccins, les produits pharmaceutiques et les aliments à n’importe quel endroit
- Compatible avec TraceableGO ou TraceableLIVE Applications mobiles :
- Une fois le trajet achevé, les utilisateurs peuvent exporter les données
- L’application identifie immédiatement si le contenu a rencontré des conditions ne correspondant pas aux paramètres définis par l’utilisateur
- Voir si une alarme a été déclenchée
- Générer un rapport de données instantané
- L’appareil stocke jusqu’à 90 événements d’alarme, enregistre les lectures toutes les 5 minutes par défaut, et l’utilisateur peut régler l’intervalle de lecture, entre une lecture par minute et une toutes les 12 heures
- Durée de l’enregistrement : 227 jours (7,5 mois)
- TraceableGO™ Les appareils Bluetooth sont préprogrammés avec des valeurs d'alarme
Spécification
Spécification
| Type | Enregistreur de données de température |
| Type d’affichage | LCD multiligne |
| Mémoire des données | 64 000 relevés, 7,5 mois, intervalle de 5 minutes |
| Types d’alarme | Élevé/Bas |
| Software Type | TraceableLIVE |
| Type de batterie | AAA (2) |
| Description | Thermomètre enregistreur de données Bluetooth avec sonde flacon |
| Comprend | Piles, fixation murale, certificat Traceable™ |
| Canaux | 1 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025, NIST |
| Afficher plus |
Possibilité de vous abonner au service TraceableLIVE™ basé sur le cloud pour télécharger des données dans le cloud.