Learn More
Fisherbrand™ Enregistreur de données de température TraceableGO™ avec Bluetooth™, étalonnage et sonde pour balle
Code produit 16394446 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mémoire des données:
64 000 relevés, 7,5 mois, intervalle de 5 minutes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mémoire des données Conditionnement
16394446 64 000 relevés, 7,5 mois, intervalle de 5 minutes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16394446
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.55€
    102.86€ / 1 pièces
    Économisez 10.69€
    9% de réduction
Expédition estimée: 26-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Accédez facilement aux données à partir de n’importe quel emplacement, grâce aux enregistreurs de données Bluetooth™.
  • Informations essentielles (température, durée du trajet, MIN/MAX, niveau de batterie et alarmes) affichées en permanence sur l'écran LCD. Utilisation simple, par simple pression d'un bouton.
  • Transportez en toute sécurité les réactifs, les échantillons cliniques, les vaccins, les produits pharmaceutiques et les aliments à n’importe quel endroit
  • Compatible avec TraceableGO ou TraceableLIVE Applications mobiles :
    • Une fois le trajet achevé, les utilisateurs peuvent exporter les données
    • L’application identifie immédiatement si le contenu a rencontré des conditions ne correspondant pas aux paramètres définis par l’utilisateur
    • Voir si une alarme a été déclenchée
    • Générer un rapport de données instantané
    • L’appareil stocke jusqu’à 90 événements d’alarme, enregistre les lectures toutes les 5 minutes par défaut, et l’utilisateur peut régler l’intervalle de lecture, entre une lecture par minute et une toutes les 12 heures
    • Durée de l’enregistrement : 227 jours (7,5 mois)
  • TraceableGO™ Les appareils Bluetooth sont préprogrammés avec des valeurs d'alarme
Spécification
Type Enregistreur de données de température
Type d’affichage LCD multiligne
Mémoire des données 64 000 relevés, 7,5 mois, intervalle de 5 minutes
Types d’alarme Élevé/Bas
Software Type TraceableLIVE
Type de batterie AAA (2)
Description Thermomètre enregistreur de données Bluetooth avec sonde pour balle
Comprend Piles, fixation murale, certificat Traceable™
Canaux 1
Certifications/Conformité ISO 17025, NIST
Interface Bluetooth
À utiliser avec (application) Surveillance de la température
Précision (température) plusmn;0,3°°C
Résolution de la température 0,1°
Plage de températures (métrique) -50°C à +70°C
Dimensions (L x l x H) 8,9 x 2 x 5,1 cm
Hauteur (impériale) 2 in
Hauteur (métrique) 5.1 cm
Longueur (impériale) 8.9 cm
Longueur (métrique) 3,5 in
Largeur (impériale) 0,8 in
Largeur (métrique) 2 cm
Poids (impériale) 6 oz
Poids (métrique) 0,17 kg
Afficher plus Afficher moins
Possibilité de vous abonner au service TraceableLIVE™ basé sur le cloud pour télécharger des données dans le cloud.