Learn More
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Thermomètre enregistreur de données haute température avec notification à distance
Code produit 16398731 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de capteur:
1 sonde avec DTR platine, sonde 316 en acier inoxydable
2 sondes avec DTR platine, sondes 316 en acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de capteur Conditionnement
16398731 1 sonde avec DTR platine, sonde 316 en acier inoxydable 1 pièce
16308741 2 sondes avec DTR platine, sondes 316 en acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16398731
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    470.00€
    395.34€ / 1 pièces
    Économisez 74.66€
    15% de réduction
Expédition estimée: 18-03-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Requires
L’abonnement TraceableLIVE est requis
TraceableLIVE™ Thermomètre enregistreur de données haute température, maintenant avec GRATUIT TraceableLIVE plan d'abonnement (pour un utilisateur). Système de surveillance avec notifications pour les applications à haute température jusqu'à 300 °C, idéal —pour les environnements de fours et d'incubateurs.
Le moyen simple, efficace et fiable de rester connecté à vos environnements critiques, où que vous soyez. Avec TraceableLIVE™ Vous êtes ainsi toujours connecté à votre laboratoire grâce à votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur personnel. En utilisant simplement le TraceableLIVE™ Grâce à l'application ou en visitant Traceablelive.com depuis n'importe quel navigateur, vous pouvez consulter vos conditions environnementales actuelles, contrôler vos paramètres d'alarme, consulter votre historique d'enregistrement de données, visualiser et exécuter des rapports, donner accès à d'autres membres de l'équipe, et bien plus encore.
  • Idéal pour tout environnement à haute température jusqu'à 300 °C (572 °F)
  • Le câble métallique peut être placé dans des étuves et des incubateurs
  • Alertes : alarme de température, interruption de la connexion, batterie faible
  • Se connecter aux réseaux existants Wi-Fi
  • Applications cloud, —aucun logiciel requis
  • Recevoir Mobil Notifications push/e-mail/SMS
  • Transmission et suivi permanents des données via une connexion SSL cryptée sécurisée
  • Étalonnage de température accrédité en plusieurs °points (0 °C, 100 °C, 200 °C et 290 °C)— traçable à NIST
Spécification
Type Enregistreur de données de température
Type d’affichage Numérique
Mémoire des données Illimité sur Traceablelive.com
Étalonnage Calibré à 0, 100, 200 et 290 °C
Types d’alarme Audible, Visuel
Software Type TraceableLIVE
Type de batterie Alcaline AAA
Autonomie de la batterie 6 mois
Certifications/Conformité NIST, ISO 17025, A2LA
Types de capteur 1 sonde avec DTR platine, sonde 316 en acier inoxydable
Précision (température) ± 0,25°C
Résolution de la température 0,01°C
Plage de températures (métrique) 0,00° à 300,00°C
Poids à l’expédition (impériale) 0,3 lbs