Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres pour réfrigérateur / congélateur enregistreur de données WiFi TraccableLIVE™ avec notification à distance
Code produit 15631904 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
1 flacon et 1 sonde Bullet™
2 flacons (brevetés)
2 sondes Bullet™
2 sondes en acier inox
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
15631904 2 sondes Bullet™ 1 pièce
15611904 2 flacons (brevetés) 1 pièce
15621904 1 flacon et 1 sonde Bullet™ 1 pièce
15641904 2 sondes en acier inox 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15631904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.00€
    300.42€ / 1 pièces
    Économisez 36.58€
    10% de réduction
Expédition estimée: 15-03-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
deux sondes, guide de démarrage rapide, batteries, aimants, Velcro, fixation murale et certificat Traceable™
Un moyen simple, efficace et fiable de rester connecté à vos environnements critiques avec votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur personnel.
L’utilisateur peut utiliser l’application TraceableLIVE™ ou consulter le site Traceablelive.com sur n’importe quel navigateur pour afficher les températures actuelles, contrôler les paramètres d’alarme, afficher l’historique d’enregistrement des données, afficher et générer des rapports et autoriser les autres membres de l’équipe à avoir accès à n’importe quel équipement TraceableLIVE™ à tout moment.
Caractéristiques :
  • Surveillance de la température et bien plus, localement ou à distance : se connecte au Wi-Fi existant
  • Alertes : alarme de température, interruption de la connexion, batterie faible
  • Interface de données cloud ne nécessitant aucun logiciel local ; visibilité des données Web, Android, Apple IOS
  • Transmission et suivi permanents des données via une connexion SSL cryptée SÉCURISÉE
  • Réception de notifications PUSH MOBILE / PAR E-MAIL / PAR SMS
  • Évolutivité illimitée : utilisation de TraceableLIVE™ dans des laboratoires individuels ou dans tout un réseau d’établissements
  • Étalonnage de température à plusieurs points traçable NIST
Remarque :  Nécessite l’abonnement TraceableLIVE™ (normalement à partir de 8,99 dollars/mois par dispositif ).
Certifications
Comprend un certificat d’étalonnage ISO/CEI 17025:2005 (1750.01) agréé par A2LA. Il indique la traçabilité des mesures des unités SI par l’intermédiaire du NIST ou d’autres instituts de métrologie nationaux (INM) reconnus.
Spécification
Type Thermomètre pour congélateur / réfrigérateur à enregistrement de données par WiFi
Type d’affichage Digital
Étalonnage Étalonnage de la température en plusieurs points
Types d’alarme Push mobile, E-mail, SMS
Software Type Web, Android, Apple IOS
Description 2 sondes Bullet™
Comprend 2 Bullet™ Probes, Quick Start Guide, Batteries, Magnets, Velcro, Wall Mount, and Traceable™ Certificate
Interface Interface de données sur le cloud
Précision (température) ±0,25°C entre -40 et 60°C, sinon ±0,50°C
Résolution de la température 0,01°
Plage de températures (impériale) -58°F to +140°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +60°C