Learn More
Fisherbrand™ Hygromètre / thermomètre enregistreur de données WiFi TraceableLIVE™ avec système de notification à distance
Code produit 15681904 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
0,00°C à 50,00°C
0,00°C à 60,00°C
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
15681904 0,00°C à 60,00°C 1 pièce
15671904 0,00°C à 50,00°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15681904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    445.00€
    362.48€ / 1 pièces
    Économisez 82.52€
    18% de réduction
Expédition estimée: 26-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
TraceableLIVE™ Hygromètre/Thermomètre d’enregistrement des données Wi-Fi gratuit TraceableLIVE plan d’inscription (pour un utilisateur). Restez connecté à votre laboratoire grâce à votre smartphone, tablette ou ordinateur personnel. Afficher les températures et les humidités actuelles, contrôler les paramètres d’alarme, consulter l’historique d’enregistrement des données et générer des rapports à l’aide TraceableLIVE™ app.
  • Surveiller la température, l’humidité et bien plus encore
  • Surveillance locale ou à distance ; l’appareil se connecte au Wi-Fi— Les appareils se connectent au Wi-Fi existant
  • Alertes : alarme d’humidité, température, perte de connectivité, pile faible
  • Applications basées sur le cloud, ce qui signifie qu'aucune installation de logiciel local n'est requise ; web, Android, iOS interfaces
  • Réception de notifications PUSH MOBILE / PAR E-MAIL / PAR SMS
  • transmission de données continue& surveillance via une connexion sécurisée chiffrée SSL
  • Utilisation de —la scalabilité illimitée TraceableLIVE™ dans des laboratoires individuels ou dans un réseau entier d'installations
  • Étalonnage d'humidité multipoint accrédité et —traçable à NIST
Remarque : Nécessite TraceableLIVE™ abonnement.
TraceableLIVE options d'abonnement :
  • 15-710-065 Abonnement standard d'un an
  • 15-710-066 Abonnement standard de 2 ans
  • 15-710-067 Abonnement Premium d'un an
  • 15-710-068 Abonnement Premium de 2 ans
Spécification
Type Enregistreur de données d'hygromètre
Type d’affichage Numérique
Étalonnage Étalonnage de l’humidité en plusieurs points
Types d’alarme Notification push sur mobile, Adresse électronique de la personne à contacter, SMS
Software Type Web, Android, Apple IOS
Comprend Capteur d'humidité/température avec câble de 3 m (10 pi). Câble, guide de démarrage rapide, piles, aimants, Velcro , Support mural et Traceable™ Certificat
Interface Interface de données sur le cloud
Précision (humidité relative) plusmn;3 % HR [20 à 80] % HR, plusmn;5 % HR dans le cas contraire
Précision (température) plusmn;0,4°C
Plage d’humidité 0 à 100%
Résolution (humidité relative) 0,01%
Résolution de la température 0,01°
Plage de températures (impériale) de 32 °F à 140 °F
Plage de températures (métrique) 0,00°C à 60,00°C