Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes GC
- Colonnes capillaires GC
- Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-5MS
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-5MS
Code produit 10584685 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 10584685 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10723297 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | 1 pièce |
| 15207488 | 12 m | 0,2 mm | 0,33 µm | 1 pièce |
| 13408018 | 40 m | 0,15 mm | 0,15 µm | 1 pièce |
| 13488008 | 20 m | 0,15 mm | 0,15 µm | 1 pièce |
| 15581790 | 30 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10649105 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10066504 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10137334 | 15 m | 0,53 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10086644 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10416954 | 30 m | 0,53 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10659295 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | - |
| 10289754 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10085884 | 15 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10086314 | 15 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10096314 | 15 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10408874 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10137904 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10457914 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10230005 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10056034 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10584105 | 15 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10594105 | 15 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10650056 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10681206 | 30 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10744257 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10576185 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10586185 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10753117 | 15 m | 0,53 mm | 1,5 µm | 1 pièce |
| 10371025 | 30 m | 0,53 mm | 1,5 µm | 1 pièce |
| 12586299 | 60 m | 0,53 mm | 5 μm | - |
| 11531174 | 20 m | 0,18 mm | 0,18 μm | 1 pièce |
Utilisez le code promo 28038
Connectez-vous pour voir le stock disponible
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28038" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez la phase MS la plus couramment utilisée en chromatographie en phase gazeuse grâce à la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS à phase à 5 % de phényl.
- Phase à polarité faible, 5 % diphényl / 95 % diméthyl polysiloxane
- Faible bleeding pour un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité spectrale de masse excellents
- Inertie exceptionnelle idéale pour l’analyse de composés actifs
- Équivaut à la phase USP G27
- Similaire à Rxi™-5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8
Recommandé dans les cas suivants :
- Composés semi-volatils
- Phénols
- Amines
- Solvants résiduels et impuretés de solvants
- Stupéfiants
- Pesticides
- Congénères de PCB
- Mélanges Aroclor
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (application) | Analyse des composés actifs, GC/MS pour l’analyse des composés actifs |
| Granulométrie | 0,25 μm |
| Épaisseur du film | 0,25 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Polarité | Faiblement polaire |
| Description | Épaisseur de 0,25 µm ; dia. int. de 0,25 mm ; 30 m de longueur |
| Diamètre (métrique) | 0,25 mm |
| Type d’USP | G27, G36 |
| Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-5 MS |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Gamme de produits | TraceGOLD |
| Température max. (métrique) | 330/350°C |
| Show More Show Less |