Learn More
Ratiolab™ Pipettes Pasteur-Plast Makro
Code produit 15253837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
3 ml
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15253837 3 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15253837 Fournisseur Ratiolab™ Code fournisseur 2600111
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces pipettes pour une manipulation simple et en toute sécurité des liquides. Les pipettes Pasteur-Plast Makro Ratiolab™ sont inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides. La faible affinité de la surface réduit la perte de ce
La contamination croisée et le transfert ne peuvent tout simplement pas se produire pour que les nettoyages fastidieux soient inutiles.Par ailleurs, le verre ne risque pas de se briser, ce qui écarte tout risque de fuite de matières infectieuses.
  • Nouvelle ampoule souple et élastique
  • Incassable – cela réduit le risque de blessure à cause du verre
  • Orifice ébavuré pour une distribution nette, propre et précise
  • Graduations externes en relief
  • Stérilisées au gaz et conditionnées individuellement
  • Sans ESB, peut être utilisée pour les aliments
Spécification
Stérilité Non stérile
Quantité 500/boîte
Volume (métrique) 3 ml
Type Pipette Pasteur