Learn More
Gilac™ Boîte translucide hermétique avec couvercle bleu
Description
- Boîte translucide hermétique avec couvercle bleu, adaptée au contact alimentaire.
- Il est constitué d'une base transparente en polypropylène permettant de voir et de reconnaître son contenu.
- Coins arrondis pour faciliter le nettoyage et limiter les zones de rétention.
- Couverture souple bleue, garantissant une étanchéité parfaite.
- Légère, très résistante et adaptée au contact alimentaire.
- Boîte permettant de conserver les aliments et leurs saveurs tout en préservant leur contenu des odeurs extérieures.
- Compatible lave-vaisselle.
- Empilables grâce à leur couvercle, découvrez la gamme complète composée de 6 formats allant de 0,4 L à 8 L selon vos besoins.
Specifications
Specifications
| Capacité (impériale) | 0,5 gal. |
| Capacité (métrique) | 2 l |
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Type de bouchon | Couvercle hermétique |
| Couleur | Translucide |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Rectangulaires |
| Type de produit | Boîtier hermétique |
| Empilables | Oui |
| Dimensions (L x l x H) | 200 x 145 x 95 mm |
| Show More |