Learn More
Yorlab™ Creusets translucides
Code produit 12867723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
29mm
38mm
43mm
57mm
67mm
82mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
12867723 38mm 1 pièce
12857723 29mm 1 pièce
12897733 43mm 1 pièce
12897723 57mm 1 pièce
12807733 67mm 1 pièce
12817733 82mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12867723 Fournisseur Yorlab™ Code fournisseur 10444/16
Expédition estimée: 23-03-2027
Spécification
Couleur Translucide
Matériau Silice
Capacité (métrique) 10mL
Diamètre (métrique) externe 38mm
Hauteur (métrique) 19mm
Product Type Creuset